Läs mer
S Murray™ Glassprutor
Produktkod. 12359249
Click to view available options
Volym (metrisk):
100 ml
Unit Size:
Varje
Product Code. 12359249
Brand: S Murray™ G811/32
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa sprutor för en mängd olika laboratorieapplikationer. S Murray™ Glassprutor är tillverkade av precisionsslipat, värmebeständigt glas.
  • Gas
  • 1 ml gradering
  • Kapacitet: 100mL x 1mL
Specifications
Produkttyp Samco Spruta
Modell G811/32
Volym (metrisk) 100 ml