Läs mer
Karl Hecht™ Glas tank
Produktkod. 10797302
Change view
Mått (L x B x H):
36 x 23 x 26 cm
Produktkod. Mått (L x B x H)
10797302 36 x 23 x 26 cm
1 options
Produktkod. 10797302 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40070006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1617.00 SEK
    1130.60 SEK / Paket med 1
    Save 486.40 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lämplig för allmänna laboratorieapplikationer.
  • Finslipad fälg
  • Tillverkad av klart glas för utmärkt optisk klarhet
  • 23 x 26 x 36 cm
Specifikationer
Material Glas
För användning med (applikation) Allmänna laboratorieapplikationer
Inkluderar Finslipad fälg
Mått (L x B x H) 36 x 23 x 26 cm