Läs mer
Day Impex™ Härdningsbägare i glas
Beskrivning
- Dubbelväggig glasbägare
- Inkluderar in- och utloppsportar för kontroll av temperatur
- Tillverkad av opartat glas
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 70mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Glas |
| För användning med (applikation) | För värme-/kylafunktion |
| Höjd (metrisk) | 110mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Typ | Bägare |