Läs mer
SHP Steriltechnik AG Glastestprogram
Beskrivning
- Sterilisering av glasbehållare, flaskor och provrör
- Varsam uppvärmning och kylning för att förhindra brott
- Enhetlig ångpenetration för tillförlitlig sterilitet
- Reproducerbara resultat för laboratorie- och forskningsapplikationer
- Enkel hantering via autoklavkontrollpanel
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Autoklaver |
| Produkttyp | Programvara |