Läs mer
Palintest™ Provrör i glas för fotometer
Produktkod. 11968167
Diameter (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11968167
Brand: Palintest™ PT595/5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pålitliga, hållbara provrör i glas för alla fotometrar.
  • X5 reservprovrör för alla fotometrar
  • Paket om 5
  • För användning med unik adaptiv cellhållare tar alla reagensrör 12 mm till 20 mm i diameter
  • Kodad för att tillhandahålla alla instrumentbehov för våglängdsområde och kalibreringsinställning och analys; användaren trycker helt enkelt in röret
Specifikationer
Beskrivning Provrör
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 77 mm
Material Glas
För användning med Fotometer; För fotometer
Inkluderar Lock
Kvantitet 5-pack
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 20 mm