Beskrivning
- Finns i en mängd olika diametrar, höjder och volymer (2,0-100 ml)
- Hållbar Duran™ borosilikatglaskonstruktion
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3585; ASTM E438 Type I Class A |
| Färg | Clear |
| Beskrivning | Väggtjocklek: 0,8-1,0mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrical |
| Disponibel | Reusable |
| Förpackning | 100/Pk |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |