Läs mer
Beskrivelse
- Feature Safety Blue fyllning mot en vit bakgrund för enkel läsning
- Noggrannheten är lika med en underavdelning
- Nedsänkning: Totalt eller partiellt alternativ
Tekniske data
Tekniske data
| Flaskfyllning | Säkerhetsblått |
| För användning med (applikation) | Laboratorier, universitet, mat/drycker, miljö, avloppsvatten och många andra allmänna tillämpningar |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Glas |
| Sondtyp | Nedsänkning/allmänt syfte (avsmalnande) |
| Termometerfyllning | Säkerhetsblå |
| Vikt (metrisk) | 2.35 g |
| Max. Temperatur (engelska) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?