Läs mer
VEE GEE Glas termometer
Produktkod. 17851224 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-17,8 till +148,9 °C
-20 till +110 °C
-20 till +150 °C
-23,2 till +121 °C
-34,4 till +48,9 °C
-35 till +50 °C
-6,7 till +260 °C
Temperaturområde (engelska):
-10 till +250 °F
-30 till +120 °F
-31 till +122 °F
-4 till +230 °F
-4 till +302 °F
0 till 300 °F
20 till 500 °F
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Nedsänkningslängd:
30,4 cm (12 tum)
30,48 cm (12 tum)
Till nedsänkningslinje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Typ av nedsänkning Nedsänkningslängd
17851224 -20 till +110 °C -4 till +230 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
17821224 -34,4 till +48,9 °C -30 till +120 °F Total fördjupning 30,48 cm (12 tum)
17811224 -20 till +110 °C -4 till +230 °F Total fördjupning 30,48 cm (12 tum)
17831224 -17,8 till +148,9 °C 0 till 300 °F Total fördjupning 30,48 cm (12 tum)
17801224 -35 till +50 °C -31 till +122 °F Total fördjupning 30,48 cm (12 tum)
17891214 -20 till +110 °C -4 till +230 °F Total fördjupning 30,4 cm (12 tum)
17831194 -20 till +150 °C -4 till +302 °F Total fördjupning 30,48 cm (12 tum)
17891254 -34,4 till +48,9 °C -30 till +120 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
17891224 -20 till +110 °C -4 till +230 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
17881224 -17,8 till +148,9 °C 0 till 300 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
17841224 -6,7 till +260 °C 20 till 500 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
17871224 -35 till +50 °C -31 till +122 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
17821254 -20 till +150 °C -4 till +302 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
17851234 -23,2 till +121 °C -10 till +250 °F Partiell nedsänkning Till nedsänkningslinje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17851224 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 80907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 SEK
    292.65 SEK / Paket med 1
    Save 42.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Den seriella glastermometern är ett exakt instrument som är lämpligt för olika allmänna applikationer i laboratorier, universitet, mat och dryck, miljö, avloppsvatten och andra miljöer
  • Feature Safety Blue fyllning mot en vit bakgrund för enkel läsning
  • Noggrannheten är lika med en underavdelning
  • Nedsänkning: Totalt eller partiellt alternativ
Specifikationer
Flaskfyllning Säkerhetsblått
För användning med (applikation) Laboratorier, universitet, mat/drycker, miljö, avloppsvatten och många andra allmänna tillämpningar
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30.48 cm
Material Glas
Sondtyp Nedsänkning/allmänt syfte (avsmalnande)
Termometerfyllning Säkerhetsblå
Vikt (metrisk) 2.35 g
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 till +110 °C
Noggrannhet ±1 underavdelning
Indelning 1 °C (1,8 °F)
Nedsänkningslängd Till nedsänkningslinje
Bredd (metrisk) 0.64 cm