Läs mer
Macherey-Nagel™ Glas TLC Tallrik
Produktkod. 15278078 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
25 Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15278078 25 Pk. Varje
1 options
Produktkod. 15278078 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 810123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00 SEK
    2580.13 SEK / Paket med 1
    Save 379.87 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
TLC glasplattor i olika plattstorlekar för många olika applikationer, SILGUR-25-C (kanalplatta), Omodifierad kiselgel (SiOH) med koncentreringszon (kiselgur, kiselgur eller kiselgur).
Specifikationer
Material Glas
Kvantitet 25 Pk.
Typ TLC Tallrik
Fluorescerande indikator UV254
För användning med (utrustning) 19 kanaler
Inkluderar Kanaler
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm