Läs mer
Hirschmann™ Trapetsformad volymflaska av glas klass A med glaspropp
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Standard konisk fog:
NS 10/19
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Klass A
- Tillverkad från &DURAN handel; borosilikatglas
- Blå examensmärken
- Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
- Trapetsform
- Standard slipad och glaspropp
- Kalibrerad för IN
- Enl. till DIN EN ISO 1042
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höjd (metrisk) | 70± 5 mm |
| Gräns för fel | ±0,025 ml |
| Antal per förpackning | 2/förpackning |
| Standard konisk fog | NS 7/16 |
| Tolerans | ±0,025 ml |
| Skrivyta | Blå emaljfärg |
| Visa mer |