Läs mer
Hirschmann™ Trapetsformad volymflaska av glas med propp av polyeten
Produktkod. 11706762
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Unit Size:
Paket med 2
Product Code. 11706762
Brand: Hirschmann™ 2960175
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad i klass A, DURAN™ glas
  • Blå examen
  • Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
  • Trapetsformad
  • Standard jord och PE-propp
  • Kalibrerad för IN, DIN EN ISO 1042
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 140 mm
Gräns för fel ±0,06 ml
Standard konisk fog 12/21 NS Standard Ground
Tolerans ±0,06 ml
Graderad Ja
Klass A