Läs mer
Hirschmann™ Trapetsformad volymflaska av glas med propp av polyeten
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Blå examen
- Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
- Trapetsformad
- Standard jord och PE-propp
- Kalibrerad för IN, DIN EN ISO 1042
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Gräns för fel | ±0,025 ml |
| Standard konisk fog | 7/16 NS Standard Ground |
| Tolerans | ±0,025 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |