Läs mer
Hirschmann™ Trapetsformad volymflaska av glas med propp av polyeten
Code produit. 11796752
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11796752
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2960170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tillverkad i klass A, DURAN™ glas
  • Blå examen
  • Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
  • Trapetsformad
  • Standard jord och PE-propp
  • Kalibrerad för IN, DIN EN ISO 1042
Spécification
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 110 mm
Gräns för fel ±0,04 ml
Standard konisk fog 10/19 NS Standard Ground
Tolerans ±0,04 ml
Graderad Ja
Klass A
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis