Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Glasrörsskärare
Beskrivning
- Hållbar och effektiv
- Pressgjuten zink
- Nickelplätering
- Hjul av hårdmetall
- Skär glasrör upp till 30 mm i diameter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kapning av glasrör upp till 30 mm i diameter |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (metrisk) | 68 g |
| Produkttyp | Glasrörsskärare |