Läs mer
Kimble Chase™ Glass Tube for Potter-Elvehjem™ Tissue Grinder
Produktkod. 10652473
Kapacitet (metrisk):
8 ml
Storlek (numerisk):
22
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10652473
Brand: Kimble Chase™ 8857520022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Replacement Tube for Kimble™ Potter-Elvehjem™ Tissue Grinder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Material Glas, PTFE
Produkttyp Provrör
För användning med (utrustning) För Potter-Elvehjem Vävnadskvarn
Storlek (numerisk) 22
Stötstötmaterial PTFE