Läs mer
R&L Enterprises™ Glasskärare
Produktkod. 13045983 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Nickelpläterad zink
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13045983 Nickelpläterad zink Varje
1 options
Produktkod. 13045983
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger snabb och enkel skärning av glasrör i laboratoriet. R&L Enterprises™ Glasskärare är tillverkade av nickelpläterad zinklegering.
  • Accepterar rör upp till 30 mm i diameter
  • Mångsidig användning i laboratoriet
Specifikationer
Produkttyp Glasrörsskärare
Material Nickelpläterad zink
Antal per förpackning 1 st.