Läs mer
Poulten Selfe™ Omvänd flödesviskosimeter av glas U-rör
Beskrivning
- Typ BS/IP/RF
- BS 188, ASTM D445-IP71, ASTM D2170, ISO 3104, ISO
- Kräver lång fyllningspipett
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | U-Tube Reverse Flow Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 6 000 till 30 000 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Beskrivning | Kinematisk viskositet: 6 000 till 30 000 mm 2 /s (cSt) |
| Material | Glas |
| Storlek | 9 |
| Volym (metrisk) | 12 - 25 mL |