Läs mer
Poulten Selfe™ Glas Ubbelohde
Produktkod. 13131073
Storlek:
1B
2B
3
3C
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13131073
Brand: Poulten Selfe™ 1634/13
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för transparenta vätskor
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 283 mm. Ungefärlig provstorlek 18mL. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 2 000 till 10 000 cSt
Kalibrerad Ja
Material Glas
Storlek 4