Läs mer
Poulten Selfe™ Glas Ubbelohde
Storlek:
1B
2B
3
3C
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 283 mm. Ungefärlig provstorlek 18mL. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ubbelohde Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 10 till 50 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Material | Glas |
| Storlek | 1B |