Läs mer
Poulten Selfe™ Glas Ubbelohde
Produktkod. 13191063
Change view
Storlek:
1B
2B
3
3C
4
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13191063 2B Varje
13161063 1B Varje
13101073 3 Varje
13111073 3C Varje
13131073 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13191063 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1643/09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 SEK
    2015.01 SEK / Paket med 1
    Save 509.99 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lämplig för transparenta vätskor
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 283 mm. Ungefärlig provstorlek 18mL. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 100 till 500 cSt
Kalibrerad Ja
Material Glas
Storlek 2B