Beskrivning
Millipore Klassiska glasfilterhållare - Kit:
Detta föremål är ett kit som består av följande föremål:
- Millipore Glastratt (XX1014704)
- Millipore Fjäderklämma, 47 mm, aluminium (XX1014703)
- Millipore Glasbas och stopp, 47 mm, glasfritt membranstöd (XX1014702)
- Millipore Uppriktningsguide, 47 mm, 5 st. (ALIGNED05)
Funktioner och fördelar:
- Designad för enkel lastning och borttagning av membran
- Tre alternativ för membranstödmaterial för att passa en mängd olika applikationer
- UV-sterilisera eller autoklavera med filter på plats för bakteriologisk analys
Tillämpningar: Allmän filtrering och förtydligande, bakteriologisk analys, partikelkontaminationsanalys av oljor och hydraulvätskor, exfoliativ cytologi
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Transparent/Klar |
| Kontakter | Tillsats av silikonpropp |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Millipore Klassiskt glasfilterhållarsats |
| Material | Borsilikatglas |
| Porstorlek | 40 till 60μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 9,6 cm 2 |
| Inkluderar | Ingen kolv |
| Visa mer |