Läs mer
Sartorius™ Filtrera kolv
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vakuumbeständig
- Kan användas för att behålla filtrat
- En 6 mm bred, icke-slipad glaskant, placerad ovanför den slipade glashalsen på filtratkolven förhindrar kontaminering av filtratet genom kontakt med det slipade glasområdet (t.ex. med fett) medan det hälls ut.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (utrustning) | Helt glas vakuumfilterhållare |