Läs mer
Fisherbrand™ Glaskärl för PTFE-vävnadskvarn
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Längd (metrisk):
120mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | Hålstorlek: 32mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Tissue Grinder Homogenizer |
| För användning med (applikation) | Partikelstorleksminskning |
| För användning med (utrustning) | Vävnadskvarn/homogenisator, PTFE vanlig eller tandad kolv |
| Längd (metrisk) | 195mm |