Läs mer
Fisherbrand™ Glaskärl för PTFE-vävnadskvarn
Produktkod. 10669922 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
120 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10669922 30 ml 175 mm Varje
10075911 2 ml 120 mm Varje
10299651 5 ml 135 mm Varje
10768992 15 ml 155 mm Varje
10331592 50 ml 195 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10669922
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med kolvhuvud för homogenisering av vävnadsmaterial. Glaskärlet för PTFE-vävnadskvarn är tillverkat av borosilikatglas.
  • Precisionsborosilikatglas
  • Ultraren - ingen kontaminering
  • Standardavstånd 0,15 till 0,25 mm
  • De angivna volymerna är arbetsvolymer med kolven på plats
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Storlek Hålstorlek: 25 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Glas
Produkttyp Tissue Grinder Homogenizer
För användning med (applikation) Partikelstorleksminskning
För användning med (utrustning) Vävnadskvarn/homogenisator, PTFE vanlig eller tandad kolv
Längd (metrisk) 175 mm