Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | Hålstorlek: 19mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Tissue Grinder Homogenizer |
| För användning med (applikation) | Partikelstorleksminskning |
| För användning med (utrustning) | Vävnadskvarn/homogenisator, PTFE vanlig eller tandad kolv |
| Längd (metrisk) | 155 mm |