Läs mer
Mettler Toledo™ Provflaskor av glas
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 46
Beskrivning
- Lämplig för Stromboli KF ugnsprovväxlare
- Kapacitet 20mL
- 46 injektionsflaskor/förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Antal per förpackning | 46 |
| Kvantitet | 46 Pk. |
| För användning med (utrustning) | Stromboli KF Ugnsprovväxlare |