Läs mer
Hecht Karl™ Glasflaskor
Kapacitet (metrisk):
2 mL
60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 690
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Material | Glas |
| Inkluderar | Snäpplock i plast |
| Förpackning | 690 förpackning |
| Produkttyp | Flaska |