Läs mer
Hecht Karl™ Glasflaskor
Kapacitet (metrisk):
2 ml
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 690
Varje
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Material | Glass |
| Inkluderar | Plastic snap cap |
| Förpackning | 84Pack |
| Produkttyp | Vial |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido