Läs mer
Karl Hecht™ Glasflaskor med plast Snap-Cap
Volym (metrisk):
∼25 ml
∼40 ml
∼50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Platt botten
- Med rullad fälg
- Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Beskrivning | Valsad fälg |
| Diameter (metrisk) Inre | Cirka 30 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | ∼40 ml |
| Stängningsmaterial | Plast |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Kvantitet | 200/Pk. |