Läs mer
Karl Hecht™ Glasflaskor med plast Snap-Cap
Produktkod. p-7147874
Volym (metrisk):
∼25 ml
∼40 ml
∼50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10509398
Brand: Karl Hecht™ 42785016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en minsta beställningskvantitet på 1 kartong.
  • Platt botten
  • Med rullad fälg
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Beskrivning Valsad fälg
Diameter (metrisk) Inre Cirka 30 mm
Material Glas
Volym (metrisk) ∼25 ml
Stängningsmaterial Plast
Förslutningstyp Snap Cap
Kvantitet 200/Pk.