Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med kant
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med blå examen
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Gräns för fel | ±0,025 ml |
| Tolerans | ±0,025 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |