Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med kant
Produktkod. p-8011849
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10767081
Brand: Hirschmann™ 2800198
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A volymflaskor med kant är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med blå examen
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 570 mm
Gräns för fel ±2 ml
Tolerans ±2 ml
Graderad Ja
Klass A