Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med ihålig glaspropp
Produktkod. 10597251
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
10597251 1000 mL 19/32 NS Standard Ground Varje
10029760 2000 mL 29/32 NS Standard Ground Varje
11766762 100 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
11730984 100 mL 12/21 NS Standard Ground -
11710984 10 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
11726762 10 mL 7/16 NS Standard Ground -
10180851 10 L 45/40 NS Standard Ground Varje
11776762 200 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
11736762 20 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
11864412 20 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
11716063 250 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
11824272 25 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
10777081 5 L 34/35 NS Standard Ground Varje
11726063 500 mL 19/26 NS Standard Ground Paket med 2
11756762 50 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
11790964 5 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
11720984 50 mL 14/23 NS Standard Ground -
11716762 5 mL 7/16 NS Standard Ground Paket med 2
10534062 1000 mL 24/29 NS Standard Ground Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10597251 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2820292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 SEK
    804.61 SEK / Paket med 1
    Save 77.39 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A volymflaskor med ihålig glaspropp är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad, ihålig glaspropp
  • Med blå bets gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Glas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 300 mm
Gräns för fel ±0,6 ml
Standard konisk fog 19/32 NS Standard Ground
Tolerans ±0,6 ml
Graderad Ja
Klass A