Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med ihålig glaspropp
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med NS slipad, ihålig glaspropp
- Med blå bets gradering
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Gräns för fel | ±0,6 ml |
| Standard konisk fog | 19/32 NS Standard Ground |
| Tolerans | ±0,6 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |