Läs mer
Hirschmann™ Klass A USP Volymflaskor
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Blå examen
- Med daterad partiidentifikation
- Med NS slipad och polyetenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Gräns för fel | ±0,1 ml |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |