Läs mer
Hirschmann™ Klass A USP Volymflaskor
Produktkod. 10528543
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10528543
Brand: Hirschmann™ 282018027
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A USP Volumetriska kolvar är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör och är tillgängliga med ett batchcertifikat för prestanda, ett individuellt USP-prestandacertifikat och ett DAkkS-certifikat.
  • Blå examen
  • Med daterad partiidentifikation
  • Med NS slipad och polyetenpropp
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 170 mm
Gräns för fel ±0,08 ml
Tolerans ±0,08 ml
Graderad Ja
Klass A