Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med NS slipad
Beskrivning
- Med NS mark, blå gradering
- Utan propp
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Överensstämmelsecertifierad, med daterad batchinformation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 570 mm |
| Gräns för fel | ±2 ml |
| Standard konisk fog | 45/40 NS Standard Ground |
| Tolerans | ±2 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |