Läs mer
Cole-Parmer™ Glas vägande mikrotrattar
Produktkod. 11795308 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Borsilikatglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11795308 Borsilikatglas Paket med 6
1 options
Produktkod. 11795308 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3470000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 SEK
    1097.71 SEK / Paket med 6
    Save 37.29 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ fullständig provöverföring till mätkolvar med dessa återanvändbara vägtrattar av borosilikatglas. Cole-Parmer™ Glasväggar mikrotrattar är platta på ena sidan så att du kan ställa dem på en våg.
Mikrotratten är dimensionerad för att passa mikrobrunnsplattor.
Specifikationer
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Provöverföring till volymflaskor
Produkttyp Vägningstratt