Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Glasull
Produktkod. 10155231
Change view
Vikt (metrisk):
1 kg
Produktkod. Vikt (metrisk)
10155231 1 kg
1 options
Produktkod. 10155231 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41408003
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fångar även extremt små partiklar under filtrering. Karl Hecht™ Assistent™ Glasull är mjuk, stark och superfin.
  • Lämplig för filtrering
  • Vit till färgen
  • Idealisk för allmänna labb- och industriella applikationer
Specifikationer
Vikt (metrisk) 1 kg