Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Glasull
Produktkod. p-8010659
Vikt (metrisk):
1kg
Produktkod. 10155231
Brand: Karl Hecht™ 41408003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fångar även extremt små partiklar under filtrering. Karl Hecht™ Assistent™ Glasull är mjuk, stark och superfin.
  • Lämplig för filtrering
  • Vit till färgen
  • Idealisk för allmänna labb- och industriella applikationer
Specifikationer
Vikt (metrisk) 1kg