Läs mer
BUCHI Woulff-kolv av glas
Handla allt Buchi Produkter
Volym (metrisk):
800 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Use a Woulff bottle to aid in trapping particles and droplets before they get to the vacuum source
- Benefit from pressure equalization between a vacuum pump and Rotavapor
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Typ | Woulff Flask |
| Material (Beläggning) | Plast |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Volym (metrisk) | 800 ml |