Läs mer
Cole-Parmer™ Glassine vägningspapper
Produktkod. 11845212 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
102 x 102 mm
152 x 152 mm
7,6 x 7,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11845212
Brand: Cole-Parmer™ 0133800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ fullständig provöverföring med glasinvägningspapper. Cole Parmer™ Glassine vägningspapper är fuktbeständiga och icke-absorberande med en slät glasin yta.
  • Håll balanspannor rena
  • Disponibel
  • Finns i tre storlekar
Specifikationer
För användning med (applikation) Håll balanspannor rena
Mått (L x B) 7,6 x 7,6 cm
Disponibel Engångsbruk
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7.6 cm
Material papper
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Produkttyp Vägningspapper
Form Fyrkantig