Beskrivning
För användning med RapidVap borosilikatglasrör. Att placera locken på rören hjälper till att förhindra korskontaminering och fukt från att kondensera när man använder lösningsmedel med låg kokpunkt. Användningen av lock ökar den totala förångningstiden med 10 till 80 procent. Kepsar finns i polyeten eller PTFE. Åtta kapsyler av polyetenglas medföljer varje RapidVap N2 förångningssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Typ | Glaslock |
| För användning med (utrustning) | 600mL glasrör av RapidVap™ förångningssystem |
| Volym (metrisk) | 600 mL |
| Vikt (engelska) | 0.5 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.2 kg |