Learn More
Labconco™ Glassware Caps for RapidVap™ Evaporation Systems
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
For use with RapidVap borosilicate glassware tubes. Placing Caps on Tubes helps prevent cross contamination and moisture from condensing when using low boiling point solvents. The use of caps increases overall evaporation time 10 to 80 percent. Caps are available in polyethylene or PTFE. Eight polyethylene glassware caps are included with each RapidVap N2 Evaporation System.
Spécification
Spécification
| Material | PTFE |
| Type | Glassware Cap |
| For Use With (Equipment) | 600mL glass tube of RapidVap™ evaporation system |
| Volume (Metric) | 600 mL |
| Weight (English) | 0.5 lb. |
| Weight (Metric) | 0.2 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?