Läs mer
Heidolph™ Glasset - diagonal kondensor (standarddestillationer)
Produktkod. 10544362 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Material (Beläggning):
Obelagd
Transparent plast
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning) Förpackningsstorlek
10544362 Obelagd Varje
10351252 Transparent plast Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10544362 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5130010000
Beräknad leverans: 09-12-2026
Diagonal kondensor för alla standarddestillationer är alternativet med det mest överkomliga priset
  • Glasset med en transparent plastbeläggning är lämpliga för ett temperaturområde upp till max. 80 ™C
  • Glasset innehåller (1) 1000 ml förångningskolv och (1) 1000 ml mottagningskolv
  • Förångningsflaskor och ångrör kommer med en standard NS 29/32 skarvstorlek men finns även med NS 24/29
  • Ventilationslock utan jordförband för enkel hantering och fettfri drift ingår
  • En avluftningsventil med påfyllningsfunktion finns som tillval
  • Inte lämplig för det automatiska destillationsprogrammet Dynamic AUTO exakt på Hei-VAP Expert/Ultimate Control-modeller
  • Finns även på begäran: glasset för Soxhlet-extraktion och nedåtgående kondensorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Glasset
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Inkluderar Glasset G1 - Diagonal kondensor (alla standarddestillationer), 1000 mL indunstningskolv och 1000 mL mottagande kolv
Material (Beläggning) Obelagd
Volym (metrisk) 1000 mL