Läs mer
Heidolph™ Glasset - torriskondensor (lågkokande lösningsmedel)
Produktkod. 10690303 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10690303 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10690303 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5130050000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23580.00 SEK
    22044.42 SEK / Paket med 1
    Save 1535.58 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Torris kondensor för lågkokande lösningsmedel
  • Glasset innehåller (1) 1000 ml förångningskolv och (1) 1000 ml mottagningskolv
  • Förångningsflaskor och ångrör kommer med en standard NS 29/32 skarvstorlek men finns även med NS 24/29
  • Ventilationslock utan jordförband för enkel hantering och fettfri drift ingår
  • En avluftningsventil med påfyllningsfunktion finns som tillval
  • Inte lämplig för det automatiska destillationsprogrammet Dynamic AUTO exakt på Hei-VAP Expert/Ultimate Control-modeller
  • Finns även på begäran: glasset för Soxhlet-extraktion och nedåtgående kondensorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Glasset
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Inkluderar Glasset G5 - Torriskondensor (lågkokande lösningsmedel), 1000 ml indunstningskolv och 1000 ml mottagningskolv
Material (Beläggning) Obelagd
Volym (metrisk) 1000 ml