Läs mer
Heidolph™ Glasset - Vertikal kondensor (standarddestillation)
Produktkod. 10219271 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10219271 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10219271 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5130031000
Beräknad leverans: 13-11-2026
Vertikal kondensor för alla standarddestillationer är alternativet med det minsta utrymmesbehovet
  • Glasset med en transparent plastbeläggning är lämpliga för ett temperaturområde upp till max. 80 ™C
  • Glasset innehåller (1) 1000 ml förångningskolv och (1) 1000 ml mottagningskolv
  • Förångningsflaskor och ångrör kommer med en standard NS 29/32 skarvstorlek men finns även med NS 24/29
  • Ventilationslock utan jordförband för enkel hantering och fettfri drift ingår
  • En avluftningsventil med påfyllningsfunktion finns som tillval
  • Inte lämplig för det automatiska destillationsprogrammet Dynamic AUTO exakt på Hei-VAP Expert/Ultimate Control-modeller
  • Finns även på begäran: glasset för Soxhlet-extraktion och nedåtgående kondensorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Glasset
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Inkluderar Glasset G3B - Vertikal kondensor (alla standarddestillationer), 1000 mL indunstningskolv och 1000 mL mottagningskolv med transparent plastbeläggning
Material (Beläggning) Transparent plast
Volym (metrisk) 1000 ml