Läs mer
Labconco™ Glasbrickeinsats
Produktkod. 17112332 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Stil:
24 Pipettinsats
5 spindel sprayarm
Bulk Tube Insert
Graderad cylinderinsats
Hållare Top-Culture Tube Inserts
Kulturrörsinsats 10-12 mm
Kulturrörsinsats 20-24 mm
Mesh korg
Provrörshållare 10-13 mm
Provrörshållare 14-20 mm
Redskapshållare
Redskapskorg med lock
Spraymunstycke
Teströrsspindelkonverteringssats
Vial Insats 15 mm x 45 mm
Vialinsats 12 mm x 32 mm
För användning med (utrustning):
Labconco Nedre spindelställ
Labconco Nedre standard- eller spindelställ
Labconco Övre eller nedre spindelställ
Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ
Labconco Övre eller nedre standardställ
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil För användning med (utrustning) unitSize
17112332 Bulk Tube Insert Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ -
17102332 Mesh korg Labconco Övre eller nedre standardställ -
17122332 Kulturrörsinsats 10-12 mm Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ -
17142332 Kulturrörsinsats 20-24 mm Labconco Nedre standard- eller spindelställ -
17152332 Hållare Top-Culture Tube Inserts Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ Varje
17192332 Graderad cylinderinsats Labconco Nedre spindelställ -
17172342 Spraymunstycke Labconco Övre eller nedre spindelställ -
17102342 Provrörshållare 10-13 mm Labconco Nedre spindelställ -
17112342 Provrörshållare 14-20 mm Labconco Nedre spindelställ Varje
17142342 Teströrsspindelkonverteringssats Labconco Nedre spindelställ -
17172332 Vialinsats 12 mm x 32 mm Labconco Nedre spindelställ -
17182332 Vial Insats 15 mm x 45 mm Labconco Nedre spindelställ -
17182342 5 spindel sprayarm Labconco Övre eller nedre spindelställ -
17192322 Redskapskorg med lock Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ -
17132342 Redskapshållare Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ -
17152342 24 Pipettinsats Labconco Nedre spindelställ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 17112332 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 4573500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Insatser, ställ och andra tillbehör för användning med Labconco Glasbrickor med CleanWorks OS.
Ställ och tillbehör för användning med Labconco FlaskScrubber , SteamScrubber , FlaskScrubber Vantage Glasbrickor.
  • Fackinsats (15-352-000) för kastruller, instrumentbrickor, multifunktionsbrickor och andra grunda behållare. Kapacitet: 5 brickor. Rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre standard- eller spindelställ.
  • Redskapskorg med lock (15-352-001) för diverse laboratorieartiklar såsom proppar, spatlar och andra små lätta föremål. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
  • Mesh korg (15-352-002) är en komplett rackinsats, öppen nätkorg som kan användas för en mängd olika redskap och lösa labbartiklar. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre standardställ.
  • Bulk Tube Insert (15-352-003) snabblastande design rymmer upp till 600 vardera 13 mm rör eller 244 vardera 20 mm rör. Avdelare håller slangarna säkert under tvättcykeln. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
  • Kulturrörsinsats 10-12 mm (15-352-004) med Top är utformad för att hålla 10-12 mm OD-rör. Hållare topp ingår. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
  • Kulturrörsinsats 15-18 mm (15-352-005) är utformad för att hålla 15-18 mm OD-rör. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
  • Kulturrörsinsats 20-24 mm (15-352-006) är utformad för att hålla 20-24 mm OD-rör. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre standard- eller spindelställ.
  • Hållare Topp (15-352-007) fäster odlingsrör laddade i odlingsrörsinsatser. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ. En ingår endast med varje kulturrörsinsats 10-12 mm storlek.
  • 48-stifts insats (15-352-008) håller säkert mindre volymer med bred mun. Typ 304 rostfritt stål med silikonspetsar för att förhindra repor. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ. 10-stifts och 32-stiftsinsatser finns också tillgängliga.
  • Graderad cylinderinsats (15-352-009) rymmer upp till 3 graderade cylindrar. Inkluderar 3 heltäckande sprutmunstycken för maximal rengöring. Kräver Labconco Nedre spindelställ (ingår ej). Upp till 2 insatser per ställ. Typ 304 rostfritt stål.
  • Heltäckande sprutmunstycke (15-352-010) distribuerar vatten för att maximera rengöringsbarheten hos labbartiklar med bred mun. Ersätter standard spindel in Labconco Övre eller nedre spindelställ (ingår ej). Inkluderar 1 sprutmunstycke och 1 spindel.
  • Provrörshållare 10-13 mm (15-352-011) rymmer provrör med 10-13 mm OD. Två kan staplas för ökad kapacitet. Staplade hållare rymmer inte ett övre ställ i tvättmaskinen. Typ 304 rostfritt stål. Kräver Labconco 4575300 Konverteringssats& Nedre spindelställ (ingår ej).
  • Provrörshållare 14-20 mm (15-352-012) rymmer provrör med 14-20 mm OD. Två kan staplas för ökad kapacitet. Staplade hållare rymmer inte ett övre ställ i tvättmaskinen. Typ 304 rostfritt stål. Kräver Labconco 4575300 Konverteringssats& Nedre spindelställ (ingår ej).
  • Provrörshållare 20-25 mm (15-352-013) rymmer provrör med 20-25 mm OD. Två kan staplas för ökad kapacitet. Staplade hållare rymmer inte ett övre ställ i tvättmaskinen. Typ 304 rostfritt stål. Kräver Labconco 4575300 Konverteringssats& Nedre spindelställ (ingår ej).
  • Redskapshållare (15-352-014) för spatlar, skedar, skopor och andra diverse redskap. Redskap passar i 6 rymliga fack. För användning i Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ.
  • Teströrsspindelkonverteringssats (15-352-015) inkluderar 6 spindelrader med 8 spindlar per rad och en stödjande bas. Kräver provrörshållarinsats 4574700, 4574800 eller 4574900. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
  • 24 Pipettinsats (15-352-016) håller säkert upp till 24 pipetter vertikalt för att rengöra och torka pipetter. Tillverkad av 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
  • 6 Pipettinsats (15-352-017) håller säkert upp till 6 pipetter vertikalt för att rengöra och torka pipetter. Tillverkad av 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
  • Vialinsats 12 mm x 32 mm (15-352-018) håller säkert upp till 48 12 x 32 mm flaskor under tvättning. Inkluderar hållarlock med handtag, stödhållare& 6 spindelarmar. Kan använda upp till 2 per spindelställ. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
  • Vial Insats 15 mm x 45 mm (15-352-019) håller säkert upp till 48 15 x 45 mm flaskor under tvättning. Inkluderar hållarlock med handtag, stödhållare& 6 spindelarmar. Kan använda upp till 2 per spindelställ. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
  • Utbytbar 5-spindlar sprutarm (15-352-040) har 5 st direktinsprutade spindlar för rengöring av små smalhalsade labbartiklar. Kan användas i Labconco Övre eller nedre spindelställ.
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Infoga
Håller 600 13 mm rör eller 244 20 mm rör
Stil Bulk Tube Insert
För användning med (utrustning) Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ
Djup (engelska) 17,7 tum
Djup (metriskt) 45.0 cm
Höjd (engelska) 8,4 tum
Höjd (metrisk) 21.3 cm
Längd (engelska) 17,7 tum
Längd (metrisk) 45.0 cm
Bredd (engelska) 8,6 tum
Bredd (metrisk) 21.8 cm
Vikt (engelska) Frakt 6 lb.
Vikt (metrisk) Frakt 2.7 kg
Kvantitet 1 st.