Läs mer
Labconco™ Glasbrickeinsats
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Stil:
24 Pipettinsats
48-stifts insats
5 spindel sprayarm
6 Pipettinsats
Bulk Tube Insert
Fackinsats
Graderad cylinderinsats
Hållare Top-Culture Tube Inserts
Kulturrörsinsats 10-12 mm
Kulturrörsinsats 15-18 mm
Kulturrörsinsats 20-24 mm
Mesh korg
Provrörshållare 10-13 mm
Provrörshållare 14-20 mm
Provrörshållare 20-25 mm
Redskapshållare
Redskapskorg med lock
Spraymunstycke
Teströrsspindelkonverteringssats
Vial Insats 15 mm x 45 mm
Vialinsats 12 mm x 32 mm
För användning med (utrustning):
Labconco Nedre spindelställ
Labconco Nedre standard- eller spindelställ
Labconco Övre eller nedre spindelställ
Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ
Labconco Övre eller nedre standardställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ställ och tillbehör för användning med Labconco FlaskScrubber , SteamScrubber , FlaskScrubber Vantage Glasbrickor.
- Fackinsats (15-352-000) för kastruller, instrumentbrickor, multifunktionsbrickor och andra grunda behållare. Kapacitet: 5 brickor. Rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre standard- eller spindelställ.
- Redskapskorg med lock (15-352-001) för diverse laboratorieartiklar såsom proppar, spatlar och andra små lätta föremål. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
- Mesh korg (15-352-002) är en komplett rackinsats, öppen nätkorg som kan användas för en mängd olika redskap och lösa labbartiklar. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre standardställ.
- Bulk Tube Insert (15-352-003) snabblastande design rymmer upp till 600 vardera 13 mm rör eller 244 vardera 20 mm rör. Avdelare håller slangarna säkert under tvättcykeln. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
- Kulturrörsinsats 10-12 mm (15-352-004) med Top är utformad för att hålla 10-12 mm OD-rör. Hållare topp ingår. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
- Kulturrörsinsats 15-18 mm (15-352-005) är utformad för att hålla 15-18 mm OD-rör. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ.
- Kulturrörsinsats 20-24 mm (15-352-006) är utformad för att hålla 20-24 mm OD-rör. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre standard- eller spindelställ.
- Hållare Topp (15-352-007) fäster odlingsrör laddade i odlingsrörsinsatser. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ. En ingår endast med varje kulturrörsinsats 10-12 mm storlek.
- 48-stifts insats (15-352-008) håller säkert mindre volymer med bred mun. Typ 304 rostfritt stål med silikonspetsar för att förhindra repor. För användning i Labconco Övre eller nedre, standard- eller spindelställ. 10-stifts och 32-stiftsinsatser finns också tillgängliga.
- Graderad cylinderinsats (15-352-009) rymmer upp till 3 graderade cylindrar. Inkluderar 3 heltäckande sprutmunstycken för maximal rengöring. Kräver Labconco Nedre spindelställ (ingår ej). Upp till 2 insatser per ställ. Typ 304 rostfritt stål.
- Heltäckande sprutmunstycke (15-352-010) distribuerar vatten för att maximera rengöringsbarheten hos labbartiklar med bred mun. Ersätter standard spindel in Labconco Övre eller nedre spindelställ (ingår ej). Inkluderar 1 sprutmunstycke och 1 spindel.
- Provrörshållare 10-13 mm (15-352-011) rymmer provrör med 10-13 mm OD. Två kan staplas för ökad kapacitet. Staplade hållare rymmer inte ett övre ställ i tvättmaskinen. Typ 304 rostfritt stål. Kräver Labconco 4575300 Konverteringssats& Nedre spindelställ (ingår ej).
- Provrörshållare 14-20 mm (15-352-012) rymmer provrör med 14-20 mm OD. Två kan staplas för ökad kapacitet. Staplade hållare rymmer inte ett övre ställ i tvättmaskinen. Typ 304 rostfritt stål. Kräver Labconco 4575300 Konverteringssats& Nedre spindelställ (ingår ej).
- Provrörshållare 20-25 mm (15-352-013) rymmer provrör med 20-25 mm OD. Två kan staplas för ökad kapacitet. Staplade hållare rymmer inte ett övre ställ i tvättmaskinen. Typ 304 rostfritt stål. Kräver Labconco 4575300 Konverteringssats& Nedre spindelställ (ingår ej).
- Redskapshållare (15-352-014) för spatlar, skedar, skopor och andra diverse redskap. Redskap passar i 6 rymliga fack. För användning i Labconco Övre eller nedre standard- eller spindelställ.
- Teströrsspindelkonverteringssats (15-352-015) inkluderar 6 spindelrader med 8 spindlar per rad och en stödjande bas. Kräver provrörshållarinsats 4574700, 4574800 eller 4574900. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
- 24 Pipettinsats (15-352-016) håller säkert upp till 24 pipetter vertikalt för att rengöra och torka pipetter. Tillverkad av 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
- 6 Pipettinsats (15-352-017) håller säkert upp till 6 pipetter vertikalt för att rengöra och torka pipetter. Tillverkad av 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
- Vialinsats 12 mm x 32 mm (15-352-018) håller säkert upp till 48 12 x 32 mm flaskor under tvättning. Inkluderar hållarlock med handtag, stödhållare& 6 spindelarmar. Kan använda upp till 2 per spindelställ. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
- Vial Insats 15 mm x 45 mm (15-352-019) håller säkert upp till 48 15 x 45 mm flaskor under tvättning. Inkluderar hållarlock med handtag, stödhållare& 6 spindelarmar. Kan använda upp till 2 per spindelställ. Typ 304 rostfritt stål. För användning i Labconco Nedre spindelställ.
- Utbytbar 5-spindlar sprutarm (15-352-040) har 5 st direktinsprutade spindlar för rengöring av små smalhalsade labbartiklar. Kan användas i Labconco Övre eller nedre spindelställ.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Infoga |
| Håller | 24 provrör |
| Stil | Provrörshållare 14-20 mm |
| För användning med (utrustning) | Labconco Nedre spindelställ |
| Djup (engelska) | 18,5 tum |
| Djup (metriskt) | 47.0 cm |
| Höjd (engelska) | 5,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 13.5 cm |
| Längd (engelska) | 18,5 tum |
| Visa mer |