Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glasig kolbåt; Volym (ml), 3; Längd (mm), 53; Bredd (mm), 16; Ht (mm),10
Produktkod. 15406295
Change view
Mått (L x B x H):
29 x 16 x 10 mm
53 x 16 x 10 mm
76 x 33 x 25 mm
103 x 16 x 10 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Kapacitet (metrisk) unitSize
15406295 29 x 16 x 10 mm 2 ml Varje
15416295 53 x 16 x 10 mm 3 ml Varje
15426295 103 x 16 x 10 mm 10 ml Varje
15486345 76 x 33 x 25 mm 40 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15406295 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 039026.KT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Erbjuder hög renhet, korrosionsbeständighet, termisk stabilitet och en struktur som är ogenomtränglig för både gaser och vätskor
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Beständighet mot alla våta sönderdelningsmedel och nötande slitage
  • Inga minneseffekter eller kontaminering av analytiska prover
  • Stabilitet mot sura och alkaliska smältor
  • Ingen vätande effekt av metallsmältor
  • Motstånd mot termisk chock möjliggör snabba uppvärmnings- och nedkylningstider
  • Bra elektrisk ledningsförmåga
  • Används i kärl för materialteknologi med ultrahög renhet såsom halvledaranslutningar och kristalltillväxt såsom dopade halogenidkristaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Glasig kolbåt
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Mått (L x B x H) 29 x 16 x 10 mm
Höjd (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 29 mm
Bredd (metrisk) 16 mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.